Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES natriumsalt, 99%
Artikelnummer. 11447837
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447837 25 g 25g
11457837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447837 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16516.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.76 DKK
    330.65 DKK / 25g
    Spare 65.11 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260,28 g/mol
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazin-N'-(2-ethansulfonsyre)] er en generel buffer til biologisk forskning. Dens anvendelser omfatter vævskultur, fosforylering og fotofosforylering, fiksativ transmissionselektronmikroskopi, proteinsyntese, forhindrer binding til ikke-receptormaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
HEPES [N-(2-hydroxyethyl)piperazin-N′ -(2-ethansulfonsyre)] er en generel buffer til biologisk forskning. Dens anvendelser omfatter vævskultur, fosforylering og fotofosforylering, fiksativ transmissionselektronmikroskopi, proteinsyntese, forhindrer binding til ikke-receptormaterialer.
Opløselighed Det er opløseligt i vand
.
Noter
Stabil under almindelige forhold. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75277-39-3
Molekylær formel C8H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00036463
InChI nøgle RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
SMIL [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES sodium salt
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
IUPAC navn natrium;2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonat
Formel vægt 260.28
Procent renhed 99%