Få mere at vide
HEPES natriumsalt,> 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471952 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
250g
Artikelnummer. 11471952
Brand: MP Biomedicals 0210559380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 75277-39-3
Molekylær formel C8H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00036463
InChI nøgle RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC navn natrium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonat
SMIL [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >98%
Formel vægt 260.3