Få mere at vide
HEPES natriumsalt,> 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461952 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461952 25 g -
11471952 100 g 100g
11481952 250 g 250g
11491952 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11461952 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210559325
Kemiske identifikatorer
CAS 75277-39-3
Molekylær formel C8H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00036463
InChI nøgle RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC navn natrium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonat
SMIL [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde >98%
Formel vægt 260.3