Få mere at vide
Melford HEPES natriumsalt
Artikelnummer. 30018341
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018341 500 g
30018340 1 kg
30018339 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018341 Leverandør Melford Leverandørnr. H75050500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
pKa (20°°C): 7,45-7,65
pH-område: 6,8-8,2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES, Sodium Salt
CAS 75277-39-3
Mængde 500 g
Molekylær formel C8H17N2O4SNa