Få mere at vide
HEPES-proteinekstraktionsbuffer (5X), Thermo Scientific™
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES protein extraction buffer |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 5X |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 ml |