Få mere at vide
HEPES-proteinekstraktionsbuffer (5X), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435569
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15435569
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63297.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES protein extraction buffer
Farve Colorless
Koncentration 5X
Fysisk form Liquid
Mængde 500 ml