Få mere at vide
Thermo Scientific™ HEPES Lysis Buffer med Triton™ X-100
Artikelnummer. 15496009
Skift visning
Mængde:
250mL
500mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496009 250mL 250ml
15406019 500mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496009 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J63860.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 250mL
Format Væske
Produkttype Cellelysereagens
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer