Få mere at vide
Thermo Scientific™ HEPES Lysis Buffer med NP-40, 2X
Mængde:
125mL
250mL
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 125mL |
| Format | Væske |
| Produkttype | Cellelysereagens |
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Omgivende temperaturer |