Få mere at vide
HEPES Hemisodium Salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462722 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11462722 100 g
1 options
Artikelnummer. 11462722 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215245180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Chemical Identifiers
CAS 103404-87-1
Molekylær formel C8H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00036463
InChI nøgle RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC navn natrium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonat
SMIL [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale HEPES Hemisodium Salt
Farve Hvid
Analyseprocentområde 1.005
Mængde 100 g
Formel vægt 249.3
Fysisk form Pulver