Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES hemisodium salt
Artikelnummer. 15444329
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444329 100 g 100g
15454329 250 g 250g
15464329 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444329 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61830.22
 Begrænset vare
På lager
En zwitterionisk buffer | CAS: 103404-87-1 | C8H17N2NaO4S | 260,28 g/mol
HEPES hemisodium salt er almindelig buffer for biologiske videnskaber, især brugt i cellekultur for at opretholde fysiologisk pH. Det fungerer som en bufferkomponent, som bruges til fremstilling af buffere. Det beskrives som en af de bedste puffere til alle formål, der er tilgængelige til brug i biologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
HEPES hemisodium salt er almindelig buffer for biologiske videnskaber, især brugt i cellekultur for at opretholde fysiologisk pH. Det fungerer som en bufferkomponent, som bruges til fremstilling af buffere. Det beskrives som en af de bedste puffere til alle formål, der er tilgængelige til brug i biologisk forskning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103404-87-1
Molekylær formel C8H17N2NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 260.28
MDL nummer MFCD00036463
InChI nøgle RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC navn natrium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonat
SMIL [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES hemisodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 497.58