Få mere at vide
HEPES fri syre,> 99 %, Molekylær Biologisk Reagens, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11416561 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11416561
Brand: MP Biomedicals 0219482725
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Buffermiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES, free acid
Navn note Free Acid
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde >99%
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre
Formel vægt 238.3
Grad Molekylærbiologisk reagens