Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES fri syre, 99+%, til molekylærbiologi, DNase, RNase og Protease fri
Artikelnummer. p-140252 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
50g
Artikelnummer. 10723894
Brand: Thermo Scientific Chemicals 329850500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Absorbans (0.5 M in water), (0.5 M in water) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
Kemisk navn eller materiale HEPES free acid
Absorbansbetingelser (0.5M in water)
Smeltepunkt 234.0°C to 238.0°C
Farve Hvid
pH 5 to 6.5 (0.5 M aq. soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99+%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C)
Emballage Plastflaske
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Opløselighedsinformation Solubility in water: 704g/L (20°C).
Formel vægt 238.3
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi