Få mere at vide
HEPES (fine hvide krystaller/molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-26382
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10397023
Brand: Fisher BioReagents BP310100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Almindelig anvendt buffermiddel.
Almindelig anvendt buffermiddel
HEPES er almindeligt anvendt som et buffermiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm
Kemisk navn eller materiale HEPES
CAS 7365-45-9
Farve Hvid
pH 5.0 to 6.5
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Analyseprocentområde ≥99 %
Identifikation Pass Test
Molekylær formel C8H18N2O4S
MDL nummer MFCD00006158
Emballage Glasflaske
Protease Protease free
Merck Index 15, 4689
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethanesulfonic Acid
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Procent renhed ≥99%
Grad Molekylær biologi