Få mere at vide
HEPES (fine hvide krystaller/molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
Beskrivelse
Almindelig anvendt buffermiddel
HEPES er almindeligt anvendt som et buffermiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm |
| Kemisk navn eller materiale | HEPES |
| CAS | 7365-45-9 |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.0 to 6.5 |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 5 kg |
| DNase | DNase fri |
| Formulering | N-2-Hydroxyethylpiperazine-N-2-Ethane Sulfonic Acid |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Vis mere |