Få mere at vide
HEPES (fine hvide krystaller/molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Almindelig anvendt buffermiddel
HEPES er almindeligt anvendt som et buffermiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0,01 max. (0,1M opløsning) ved 280nm |
| Kemisk navn eller materiale | HEPES |
| CAS | 7365-45-9 |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.0 til 6.5 |
| Fysisk form | Pulver eller fast form |
| Mængde | 1 kg |
| DNase | DNase fri |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Analyseprocentområde | ≥99 % |
| Vis mere |