Få mere at vide
HEPES, CellPURE™, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10394870
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10394870 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10394870 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2937100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Absorbans 0.05 AU max. at 260nm, 0.05 AU max. at 280nm, 0.05 AU max. at 290nm
Kemisk navn eller materiale HEPES
Navn note Cell culture tested
CAS 7365-45-9
Smeltepunkt 234°C
Farve White
Oplysninger om nedbrydning 238°C
pH 5.0 to 6.5
Fysisk form Powder or Solid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Infrarødt spektrum Conforms to reference
Molekylær formel C8H18N2O4S
MDL nummer MFCD00006158
Emballage Poly Bottle
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-Na2-(2-ethanesulfonic acid)
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Formel vægt 238.3
Procent renhed ≥99.5%
Grad CellPURE