Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES-pufret saltvand, pH 7,0 (5X)
Beskrivelse
HEPES er meget udbredt i cellekultur. HEPES bruges til at neutralisere de komplekse proteiner i vækstmedium, der kan inaktivere trypsin under trypsinisering. N-2-hydroxyethylpiperazin-N-2a-ethansulfonsyre (Hepes) er blevet testet som et alternativ til tris-(hydroxymethyl)aminoethan (Tris) til hydrogenionbuffring af algekulturer. Adskillelse af humane blodplader fra plasmaproteiner inklusive faktor VIII VWF ved en kombineret albumingradient-gelfiltreringsmetode ved brug af HEPES-buffer. Kan anvendes i isoelektriske fokuseringsapplikationer og som en buffer i kvantitativ og selektiv måling af antigen-antistof-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
HEPES er meget udbredt i cellekultur. HEPES bruges til at neutralisere de komplekse proteiner i vækstmedium, der kan inaktivere trypsin under trypsinisering. N-2-hydroxyethylpiperazin-N-2′ -ethansulfonsyre (Hepes) er blevet testet som et alternativ til tris-(hydroxymethyl)aminoethan (Tris) til hydrogenionbuffring af algekulturer. Adskillelse af humane blodplader fra plasmaproteiner inklusive faktor VIII VWF ved en kombineret albumingradient-gelfiltreringsmetode ved brug af HEPES-buffer. Kan anvendes i isoelektriske fokuseringsapplikationer og som en buffer i kvantitativ og selektiv måling af antigen-antistof-reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i H2O: 1 M ved °20 C, klar,
farveløs
Noter
Indeholder 125 mM HEPES og 750 mM natriumchlorid, ved pH 7,0
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES-buffered saline |
| Koncentration | 5X |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i H2O: 1 M ved 20 °C, klar, farveløs |