Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES-pufret saltvand, pH 7,0 (2X for transfektion)
Artikelnummer. 15440257
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15440257 250 mL
15450257 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440257 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62623.AK
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
HEPES-bufferet saltvand (2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethansulfonsyre, CAS # 7365-45-9) er en Good's buffer, der bruges til at opretholde fysiologisk pH. | CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
HEPES er almindelig buffer for biologiske videnskaber, især brugt i cellekultur for at opretholde fysiologisk pH. Det fungerer som en bufferkomponent, som bruges til fremstilling af buffere. Det beskrives som en af de bedste puffere til alle formål, der er tilgængelige til brug i biologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • HEPES-pufret saltvand er en ionisk buffer med en pKa=7,55
  • HEPES er en ethansulfonsyre med en 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl substitution inden for en af dens methylgrupper
Anvendelse
  • HEPES-pufret saltvand kan anvendes til at opretholde fysiologisk pH i en opløsning; det bruges ofte til proteinisolering og andre molekylære applikationer
  • Nyttig til cellekultur, HEPES opretholder pH selv i nærvær af kuldioxid
  • Det er beregnet til brug i cellekultur og molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES-buffered saline
Koncentration 2X
pH 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre