Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES-pufret saltvand, pH 6,5 (5X)
Artikelnummer. 15483849
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483849 250 mL 250ml
15493849 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483849 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61239.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
HEPES bruges typisk i cellekultur i koncentrationer mellem 5 mM til 30 mM. Det bruges i cellekulturmedier, i biofarma-bufferformuleringer (både opstrøms og nedstrøms) og i diagnostiske reagenser. HEPES-baserede buffere bruges til oprensning af bioprocesser af antistoffer, bioaktive stoffer, proteiner og vækstfaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
HEPES bruges typisk i cellekultur i koncentrationer mellem 5mM og 30mM. Det bruges i cellekulturmedier, i biofarma-bufferformuleringer (både opstrøms og nedstrøms) og i diagnostiske reagenser. HEPES-baserede buffere bruges til oprensning af bioprocesser af antistoffer, bioaktive stoffer, proteiner og vækstfaktorer.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Indeholder 125 mM HEPES og 750 mM natriumchlorid, pH 6,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES-buffered saline
Farve Farveløs
Koncentration 5X
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lugt Odorless
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.