Få mere at vide
HEPES-buffer, 1 M opløsning, pH 7,3 (molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Beskrivelse
Almindelig anvendt buffermiddel
HEPES er almindeligt anvendt som et buffermiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm |
| Kemisk navn eller materiale | HEPES Buffer |
| Navn note | 1M Solution, pH 7.3 |
| CAS | 7365-45-9, 7732-18-5 |
| Farve | Ikke udpeget |
| Koncentration | 0.95 to 1.05 M |
| pH | 7.2 to 7.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 ml |
| DNase | DNase fri |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Condividi una correzione di contenuto