Få mere at vide
HEPES-buffer, 1 M opløsning, pH 7,3 (molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Almindelig anvendt buffermiddel
HEPES er almindeligt anvendt som et buffermiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | ≤0,01 (0,1M-løsning) ved 260 nm, 0,004 max. (0,1M opløsning) ved 280nm |
| Kemisk navn eller materiale | HEPES Buffer |
| Navn note | 1M-opløsning, pH 7,3 |
| CAS | 7365-45-9, 7732-18-5 |
| Farve | Ikke udpeget |
| Koncentration | 0,95 til 1,05 M |
| pH | 7,2 til 7,5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| DNase | DNase fri |
| Vis mere |