Få mere at vide
HEPES-buffer, 1 M opløsning, pH 7,3 (molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10409893
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 10409893
Brand: Fisher BioReagents BP2991
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Almindelig anvendt buffermiddel
HEPES er almindeligt anvendt som et buffermiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
Kemisk navn eller materiale HEPES Buffer
Navn note 1M Solution, pH 7.3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Farve Ikke udpeget
Koncentration 0.95 to 1.05 M
pH 7.2 to 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Identifikation Pass Test
Molekylær formel C8H18N2O4S
Emballage Nalgene Poly flaske
Protease Protease free
Merck Index 15, 4689
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Formel vægt 238.197
Grad Molekylær biologi