Få mere at vide
HEPES-buffer, 1 M opløsning, pH 7,3 (molekylærbiologi), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10041703
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10041703 100 ml Poly flaske -
10648593 500 ml Poly flaske 500ml
10409893 1 l Nalgene Poly flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10041703 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP299100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Almindelig anvendt buffermiddel
HEPES er almindeligt anvendt som et buffermiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans ≤0,01 (0,1M-løsning) ved 260 nm, 0,004 max. (0,1M opløsning) ved 280nm
Kemisk navn eller materiale HEPES Buffer
Navn note 1M-opløsning, pH 7,3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Farve Ikke udpeget
Koncentration 0,95 til 1,05 M
pH 7,2 til 7,5
Fysisk form Væske
Mængde 100 ml
DNase DNase fri
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Identifikation Beståelsesprøve
Molekylær formel C8H18N2O4S
Emballage Poly flaske
Protease Protease fri
Merck Index 15, 4689
Synonym N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Formel vægt 238.197
Grad Molekylær biologi