Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hepes Buffer |
| CAS | 7365-45-9 |
| Koncentration | 1 M |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | C8H18N2O4S |
| MDL nummer | MFCD00006158 |
| InChI nøgle | JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre |
| Vis mere |