Få mere at vide
HEPES,≥ 99 % (tør basis), Ultrapure , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082832 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 15855158
Brand: Thermo Scientific J16926.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES
Smeltepunkt ∼236°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter Tør basis
Emballage Plastflaske
Beilstein 883043
Formel vægt 238.3
Procent renhed ≥99%