Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES |
| Smeltepunkt | ∼236°C (decomposition) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Assay Procent Noter | Tør basis |
| Emballage | Plastflaske |
| Beilstein | 883043 |
| Formel vægt | 238.3 |
| Procent renhed | ≥99% |