Få mere at vide
HEPES, ≥99% (tør basis), Ultrapure
Artikelnummer. 15855158 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15855158 100 g Plastflaske 100g
15865158 250 g Plastikflaske 250g
15875298 1 kg Plastflaske 1kg
15885298 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15855158 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J16926.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-Ethanesulfonic acid]
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES
Smeltepunkt ∼236°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter Tør basis
Emballage Plastflaske
Beilstein 883043
Formel vægt 238.3
Procent renhed ≥99%