Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99%, for biokemi
Artikelnummer. p-4510574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
5kg
Artikelnummer. 10521241
Brand: Thermo Scientific Chemicals 172570250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Absorbans 0.08 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm, 0.08 max. at 250nm, (5% in water) 1 cm cell, (5% in water) 1 cm cell at 0nm
Kemisk navn eller materiale HEPES
Absorbansbetingelser (5% aq. soln.) (1cm cell)
Smeltepunkt 234.0°C to 238.0°C
Farve (5% i vand) klar, farveløs
Oplysninger om nedbrydning 238°C
Fysisk form Flydende eller fast
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Emballage Glasflaske
Beilstein 23, V,2, 379
Merck Index 15, 4689
Opløselighedsinformation Solubility in water: 704g/L (20°C).
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre
Formel vægt 238.3
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk