Tekniske data
| Absorbans | 0,08 maks. ved 260 nm, 0,05 maks. ved 280 nm, 0,08 max ved 250 nm, (5% i vand) 1 cm celle, (5% i vand) 1 cm celle ved 0nm |
| Kemisk navn eller materiale | HEPES |
| Absorbansbetingelser | (5 % vandig opl.) (1 cm celle) |
| Smeltepunkt | 234,0 °C til 238,0 °C |
| Oplysninger om nedbrydning | 238 °C |
| Fysisk form | Flydende eller fast |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 1 % maks. (1 g, 105 °C, 3 timer) |
| Vis mere |