Få mere at vide
HEPES,> 98 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
250g
25g
500g
50g
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | HEPES |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 1 kg |
IUPAC navn | 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre |
Formel vægt | 238.3 |
Procent renhed | >98% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HEPES,> 98 %, MP Biomedicals™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion