Få mere at vide
HEPES,> 98 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11450832
HEPES,> 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11450832 Shop alle MP Biomedicals produkter
500 g, 500g
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
250g
25g
500g
50g
Artikelnummer. 11450832
Brand: MP Biomedicals 0219454990
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N?-(2-ethanesulfonic acid) sodium salt
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
Formel vægt 238.3
Procent renhed >98%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
HEPES,> 98 %, MP Biomedicals™ >