Få mere at vide
HEPES,> 98 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
250g
25g
500g
50g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre |
| Formel vægt | 238.3 |
| Procent renhed | >98% |