Få mere at vide
HEPES, 1M opløsning, pH 7,3, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Artikelnummer. 15855388 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15855388 500 mL Nalgene flaske 500ml
15624198 100 mL Nalgene flaske 100ml
15865388 1 L Nalgene flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15855388 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J16924.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1283.60 DKK
    1154.65 DKK / 500ml
    Spare 128.95 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES
Koncentration 1 M
pH 7.3
Fysisk form Løsning
Mængde 500 mL
Emballage Nalgene flaske
Beilstein 883043
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
Grad Molekylær biologi