Få mere at vide
HEPES, 1M opløsning, pH 7,3, molekylærbiologisk kvalitet, Ultrapure
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES |
| Koncentration | 1 M |
| pH | 7.3 |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 100 mL |
| Emballage | Nalgene flaske |
| Beilstein | 883043 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre |
| Grad | Molekylær biologi |