Få mere at vide
Gibco™ HEPES, 1M bufferopløsning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11570496
Skift visning
Mængde:
20 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11570496 20 x 100 ml Pakke med 20
11550496 20 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11570496 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 15630122
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HEPES, 1M bufferopløsning
Gibco™ HEPES (N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-Ethansulfonsyre) er et zwitterionisk organisk kemisk buffermiddel, der almindeligvis anvendes i cellekulturmedier. Tilføjelsen af 10– 25 mM HEPES giver ekstra bufferkapacitet, når cellekultur kræver længere perioder med manipulation uden for en CO 2 inkubator. HEPES er et godt buffervalg til mange cellekultursystemer, fordi det er membranuigennemtrængeligt, har begrænset effekt på biokemiske reaktioner, er kemisk og enzymatisk stabilt og har meget lav synlig og UV-lysabsorbans.
Produktanvendelse
Til in vitro diagnostisk brug.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ HEPES er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ HEPES-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (15630-130). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans UV light
Kemisk navn eller materiale HEPES buffer
Analysecertifikat FDA, ISO 13485 standards
Oversigt HEPES Buffer Solution, 20 x 100mL, Liquid, 1M Concentration, 7.2 to 7.5 pH, 2 to 8°C Storage, 24 Months Shelf Life, Water Soluble, For use with Flow Cytometry, LanthaScreen™ Nuclear Receptor Cofactor Interaction Assays
Koncentration 1 M
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7.2 to 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 20 x 100 ml
Emballage 1 hver
Opløselighedsinformation Water