Få mere at vide
Tocris Bioscience™ HEPES
Beskrivelse
Multi purpose buffer used in biological research.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | C8H18N2O4S |
| Produkttype | HEPES |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.30 |