Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1,0 M bufferopløsning, pH 8,5
Artikelnummer. 15423969
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423969 250 mL 250ml
15433969 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423969 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61360.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES buffer soln.
Koncentration 1.0 M
pH 8.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL