Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,0
Description
HEPES er almindelig buffer for biologiske videnskaber, især brugt i cellekultur for at opretholde fysiologisk pH. Det fungerer som en bufferkomponent, som bruges til fremstilling af buffere. Det beskrives som en af de bedste puffere til alle formål, der er tilgængelige til brug i biologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
HEPES er almindelig buffer for biologiske videnskaber, især brugt i cellekultur for at opretholde fysiologisk pH. Det fungerer som en bufferkomponent, som bruges til fremstilling af buffere. Det beskrives som en af de bedste puffere til alle formål, der er tilgængelige til brug i biologisk forskning.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | HEPES buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 1.0 M |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 mL |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |