Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,0
Artikelnummer. 15455009
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455009 250 mL -
15465009 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455009 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62688.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1172.26 DKK
    987.65 DKK / 250ml
    Spare 184.61 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
HEPES er almindelig buffer for biologiske videnskaber, især brugt i cellekultur for at opretholde fysiologisk pH. Det fungerer som en bufferkomponent, som bruges til fremstilling af buffere. Det beskrives som en af de bedste puffere til alle formål, der er tilgængelige til brug i biologisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
HEPES er almindelig buffer for biologiske videnskaber, især brugt i cellekultur for at opretholde fysiologisk pH. Det fungerer som en bufferkomponent, som bruges til fremstilling af buffere. Det beskrives som en af de bedste puffere til alle formål, der er tilgængelige til brug i biologisk forskning.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 1.0 M
pH 7.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Blandet med vand.