Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,0
Artikelnummer. 15465279
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465279 250 mL 250ml
15455279 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465279 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63002.AK
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
HEPES er blevet brugt i vid udstrækning til forskning og kommercielle anvendelser i cellekultur- og vævskulturindustrien. Det er nyttigt i pH-området 6,8-8,2. HEPES bruges som en zwitterionisk, all-purpose Goods buffer til brug i biologisk forskning. HEPES er meget udbredt i cellekultur, hovedsageligt fordi det er bedre til at opretholde fysiologisk pH på trods af ændringer i kuldioxidkoncentration sammenlignet med bikarbonatbuffere, som også almindeligvis anvendes i cellekultur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
HEPES er blevet brugt i vid udstrækning til forskning og kommercielle applikationer i cellekultur- og vævskulturindustrien. Det er nyttigt i pH-området 6,8-8,2. HEPES bruges som en zwitterionisk ''Good's''-buffer til alle formål til brug i biologisk forskning. HEPES er meget udbredt i cellekultur, hovedsageligt fordi det er bedre til at opretholde fysiologisk pH på trods af ændringer i kuldioxidkoncentration sammenlignet med bikarbonatbuffere, som også er almindeligt anvendt i cellekultur.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar.