Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,0
Beskrivelse
HEPES er blevet brugt i vid udstrækning til forskning og kommercielle anvendelser i cellekultur- og vævskulturindustrien. Det er nyttigt i pH-området 6,8-8,2. HEPES bruges som en zwitterionisk, all-purpose Goods buffer til brug i biologisk forskning. HEPES er meget udbredt i cellekultur, hovedsageligt fordi det er bedre til at opretholde fysiologisk pH på trods af ændringer i kuldioxidkoncentration sammenlignet med bikarbonatbuffere, som også almindeligvis anvendes i cellekultur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
HEPES er blevet brugt i vid udstrækning til forskning og kommercielle applikationer i cellekultur- og vævskulturindustrien. Det er nyttigt i pH-området 6,8-8,2. HEPES bruges som en zwitterionisk ''Good's''-buffer til alle formål til brug i biologisk forskning. HEPES er meget udbredt i cellekultur, hovedsageligt fordi det er bedre til at opretholde fysiologisk pH på trods af ændringer i kuldioxidkoncentration sammenlignet med bikarbonatbuffere, som også er almindeligt anvendt i cellekultur.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandbar. |