Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,6
Beskrivelse
HEPES bruges typisk i cellekultur i koncentrationer mellem 5 mM til 30 mM. Det bruges i cellekulturmedier, i biofarma-bufferformuleringer (både opstrøms og nedstrøms) og i diagnostiske reagenser. HEPES-baserede buffere bruges til oprensning af bioprocesser af antistoffer, bioaktive stoffer, proteiner og vækstfaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
HEPES bruges typisk i cellekultur i koncentrationer mellem 5mM og 30mM. Det bruges i cellekulturmedier, i biofarma-bufferformuleringer (både opstrøms og nedstrøms) og i diagnostiske reagenser. HEPES-baserede buffere bruges til oprensning af bioprocesser af antistoffer, bioaktive stoffer, proteiner og vækstfaktorer.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HEPES buffer soln. |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 7.6 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandet i vand. |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethan-1-sulfonsyre |