Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,6
Artikelnummer. 15473709
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473709 100 mL 100ml
15483709 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473709 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61047.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.50 DKK
    518.65 DKK / 100ml
    Spare 118.85 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
HEPES bruges typisk i cellekultur i koncentrationer mellem 5 mM til 30 mM. Det bruges i cellekulturmedier, i biofarma-bufferformuleringer (både opstrøms og nedstrøms) og i diagnostiske reagenser. HEPES-baserede buffere bruges til oprensning af bioprocesser af antistoffer, bioaktive stoffer, proteiner og vækstfaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
HEPES bruges typisk i cellekultur i koncentrationer mellem 5mM og 30mM. Det bruges i cellekulturmedier, i biofarma-bufferformuleringer (både opstrøms og nedstrøms) og i diagnostiske reagenser. HEPES-baserede buffere bruges til oprensning af bioprocesser af antistoffer, bioaktive stoffer, proteiner og vækstfaktorer.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.6
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre