Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,5
Artikelnummer. 15433889
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433889 100 mL 100ml
15443889 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433889 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61275.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.50 DKK
    540.65 DKK / 100ml
    Spare 60.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
HEPES bruges typisk i cellekultur i koncentrationer mellem 5 mM til 30 mM. Det bruges i cellekulturmedier, i biofarma-bufferformuleringer (både opstrøms og nedstrøms) og i diagnostiske reagenser. HEPES-baserede buffere bruges til oprensning af bioprocesser af antistoffer, bioaktive stoffer, proteiner og vækstfaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
HEPES bruges typisk i cellekultur i koncentrationer mellem 5mM og 30mM. Det bruges i cellekulturmedier, i biofarma-bufferformuleringer (både opstrøms og nedstrøms) og i diagnostiske reagenser. HEPES-baserede buffere bruges til oprensning af bioprocesser af antistoffer, bioaktive stoffer, proteiner og vækstfaktorer.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7365-45-9
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00006158
InChI nøgle JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC navn 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonsyre
SMIL OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HEPES buffer soln.
Koncentration 0.5 M
pH 7.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.