Få mere at vide
Karl Hecht™ Hepariniserede mikrohæmatokritkapillærer
Artikelnummer. 10460742
Skift visning
Mængde:
100 stykker/rør; 10 rør/æske
Artikelnummer. Mængde
10460742 100 stykker/rør; 10 rør/æske
1 options
Artikelnummer. 10460742 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 40565010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En brandpoleret hæmatokritkapillær med natriumheparin.
  • Engangs
  • Med mærke på 60 mm
  • Med rød farvekode
  • Brandpoleret i farvekodet ende
  • Samlet kapacitet på ca. 18 μL
  • Kapacitet op til markering ca. 14 μL
  • Med CE-mærkning
  • 100 stykker/rør; 10 rør/kasse
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 18μ L, 14μ L for at markere
Diameter (metrisk) Indvendig 0.55 mm
Mængde 100 stykker/rør; 10 rør/æske
Længde (metrisk) 75 mm
Certificeringer/compliance CE