Få mere at vide
Heparinnatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30132863
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30132863 2.5 g 2.5g
17949849 1 g -
17939749 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2458002.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9041-08-1
Synonym Adomiparin Sodium, Alfa 87-120, Alfa 87-163, Alfa 87-198, Alfa 87-81, Alfa 88-247, Ardeparin Sodium, Badyket, Bemiparin Sodium, Clivarin 1750, Dalteparin Sodium, Deligoparin Sodium, Depo-Heparin, Fragmin, Fragmin IV, H 2149, Hed-Heparin, Hepaflush, Hepagumin, Hepalean, Heparin Fragment Kabi 2165, Heparin sodium, Heparine Choay, Hepathrom, Heprinar, Hepsal, Inno-Hep, Ivor, Kabi 2165, LHN 1, Lioton 1000, Lipo-Hepin, Lipo-Hepinette, Liquaemin Sodium, Liquemin, Logiparin, Longheparin, M 118 Sodium, Minihep, Minolteparin Sodium, Monoparin, Nadroparine Sodium, Normiflo, OP 2000, Panheprin, Parnaparin Sodium, Pularin, RO 11, RO 14, RP 54563, Reviparin Sodium, Semuloparin Sodium, Sevuparin Sodium, Sodium Acid Heparin, Sodium Heparin, Sodium Heparinate, Sodium Parnaparin, Thrombo-Hepin, Thromboliquine, Tinzaparin Sodium, Unihep, Viatromb, WY 90493RD, Zibo
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heparin Sodium
Mængde 2.5 g