Få mere at vide
R&D Systems™ Heparin sodium salt
Beskrivelse
Minimum activity: > 150 I.U./mg. Glycosaminoglycan that behaves as an anticoagulant. Binds with high affinity to antithrombin III (AT-III).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Heparin sodium salt |
| CAS | 9041-08-1 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Renhed | >98% |