Få mere at vide
Heparin, natriumsalt fra svin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438282 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438282 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11438282 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219411491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00 DKK
    2773.92 DKK / 1g
    Spare 636.08 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Heparin er en polymer klassificeret som et mucopolysaccharid eller en glycosoaminoglycan. Det biosyntetiseres og opbevares i mastceller i forskellige pattedyrvæv.
Produktet består af gentagne disaccharidenheder bestående af 1,4-bundet L-iduronsyre og D-glucosamin. Iduronsyreresterne er O-sulfaterede i position 2, og glucosaminresterne er N-sulfaterede og O-sulfaterede i position 6. Den gentagne blokering kan afbrydes eller forlænges af rester af beta-D-glucuronsyre og 6-O-sulfateret N-acetyl-alpha-D-glucosamin.
  • Mængden af heparin, der er nødvendig for at forhindre koagulation i fuldblod, er mellem 20 enheder og 50 enheder pr. ml fuldblod
Tekniske data
CAS 9041-08-1
MDL nummer MFCD00081689
Mængde 1 g
Synonym Heparinic acid
Formel vægt Omkring 3.000 g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heparin Sodium Salt, Porcine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.