Få mere at vide
Heparin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470672 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470672 250 mg 250mg
11440672 10 mg 10mg
11450672 50 mg 50mg
11460672 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11470672 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219411483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.00 DKK
    1935.48 DKK / 250mg
    Spare 99.52 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Heparin bruges typisk som et antikoagulant, det binder til antithrombin III, en naturligt forekommende plasmaproteasehæmmer, og accelererer den hastighed, hvormed antithrombin III hæmmer koagulationsproteaser (faktor Xa og thrombin)
Kemiske identifikatorer
CAS 9041-08-1
MDL nummer MFCD00081689
Synonym Heparinic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heparin
Navn note Natriumsalt fra svinefedt
Farve Farveløs eller hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt ≈3000
Fysisk form Pulver eller opløsning