Få mere at vide
Heparin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440672 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440672 10 mg 10mg
11450672 50 mg 50mg
11460672 100 mg 100mg
11470672 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11440672 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219411410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00 DKK
    423.14 DKK / 10mg
    Spare 21.86 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Heparin bruges typisk som et antikoagulant, det binder til antithrombin III, en naturligt forekommende plasmaproteasehæmmer, og accelererer den hastighed, hvormed antithrombin III hæmmer koagulationsproteaser (faktor Xa og thrombin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9041-08-1
MDL nummer MFCD00081689
Synonym Heparinic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Heparin
Navn note Sodium Salt from Porcine
Farve Farveløs eller hvid
Mængde 10 mg
Formel vægt ≈3000
Fysisk form Powder or Solution
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heparin Sodium Salt, Porcine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: heparin sodium salt